Vai a
B0543
Scatole di stoccaggio Nunc® per crioprovette Nunc®
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes, pack of 6 ea
Sinonimo/i:
cryogenic storage box, cryotube storage box, cryovial storage box, Nunc 378220, freezer storage
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Nunc 378220
Feature:
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
Material:
cardboard
Packaging:
pack of 6 ea
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
cardboard
feature
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Nunc 378220
technique(s)
cryopreservation: suitable
external L × W × H
132 mm × 132 mm × 51 mm
color
white
suitability
suitable for (cryotube/cryovial storage)
General description
Economical cardboard CryoBoxes™ designed for short-term storage of cryogenic vials and tubes.
Legal Information
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B4183B0293
description
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes, pack of 6 ea
description
storage box holding 25 tubes, for cryovials sized 1.0-1.8 mL
description
MAX-100 w/ 10 x 10 divider, for cryovial size 1.0-1.8mL, 24/cs
manufacturer/tradename
Nunc 378220
manufacturer/tradename
Nunc 378247
manufacturer/tradename
Nunc 374187
feature
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
feature
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
feature
Holds 100 x 1-1.8 mL cryovials
material
cardboard
material
cardboard
material
polycarbonate
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 24 ea
packaging
pack of 4, case of 24
suitability
suitable for (cryotube/cryovial storage)
suitability
suitable for (cryotube/cryovial storage)
suitability
suitable for (cryogenic storage)
color
white
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)