Vai a
B3306
Bisindolylmaleimide IV
≥98% (TLC), solid
Sinonimo/i:
Ro 31-6233
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
89,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H13N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
89,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
color
dark red
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1NC(=O)C(c2c[nH]c3ccccc23)=C1c4c[nH]c5ccccc45
InChI
1S/C20H13N3O2/c24-19-17(13-9-21-15-7-3-1-5-11(13)15)18(20(25)23-19)14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16/h1-10,21-22H,(H,23,24,25)
InChI key
DQYBRTASHMYDJG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDK2(1017), EGFR(1956)
rat ... Prkca(24680)
Biochem/physiol Actions
Bisindolylmaleimides (BIM) comprises a group of 11 compounds from BIM-I to BIM-XI.[1] BIMs act as an inhibitor of protein kinase C (PKC).[1] They are derived from staurosporine.[2] BIM IX due to its proapoptotic functionality could be useful in targeting tumor proliferation.[3]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B4056B3931B3681
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90%
assay
96% (TLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble
color
dark red
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisindolylmaleimide IV
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)