Vai a
B4056
Bisindolylmaleimide XI hydrochloride
≥98% (TLC), solid
Sinonimo/i:
Ro 32-0432
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
132,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
367,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H28N4O2 · HCl
Peso molecolare:
489.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CN(C)CC1CCn2c(C1)cc3ccc(cc23)C4=C(C(=O)NC4=O)c5cn(C)c6ccccc56
InChI
1S/C28H28N4O2.ClH/c1-30(2)15-17-10-11-32-20(12-17)13-18-8-9-19(14-24(18)32)25-26(28(34)29-27(25)33)22-16-31(3)23-7-5-4-6-21(22)23;/h4-9,13-14,16-17H,10-12,15H2,1-3H3,(H,29,33,34);1H
InChI key
WMVQGKBSNAIMHI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of protein kinase C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B3931B3306B3681
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90%
assay
≥98% (TLC)
assay
96% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: soluble
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)