Vai a
B173
BRL 54443 maleate salt
solid
Sinonimo/i:
3-(1-Methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-ol maleate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18N2O · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
Per informazioni sul prodotto B173, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccc(O)cc23
InChI
1S/C14H18N2O.C4H4O4/c1-16-6-4-10(5-7-16)13-9-15-14-3-2-11(17)8-12(13)14;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,8-10,15,17H,4-7H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
INGCLXPSKXSYND-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent 5-HT1E/1F serotonin receptor agonist.
Disclaimer
Photosensitive
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P9233T123P1372
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL, DMSO: 12 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
solubility
DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
-
color
white
color
white to off-white
Gene Information
human ... HTR1E(3354), HTR1F(3355)
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Gene Information
human ... HRH3(11255)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Effect of BRL 54443 (3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-ol) a 5-HT1E/1F receptor agonist on general behaviour and maximal electroshock seizure threshold in the rat.
Lightowler, et al.
British Journal of Pharmacology, 123, 237P-237P (1998)
BRL 54443 a potent agonist with selectivity for human cloned 5-HT1E and 5-HT1F receptors.
Brown, et al.
British Journal of Pharmacology, 123, 233P-233P (1998)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B173-10MG04061832079295
B173-50MG04061832079301