Documenti fondamentali
P9233
Sigma-Aldrich
Piribedil maleate salt
Sinonimo/i:
2-[4-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-1-piperazinyl]pyrimidine maleate salt
Scegli un formato
10 MG
136,00 €
50 MG
651,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
136,00 €
50 MG
651,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
Ideatore
Servier
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.C1Oc2ccc(CN3CCN(CC3)c4ncccn4)cc2O1
InChI
1S/C16H18N4O2.C4H4O4/c1-4-17-16(18-5-1)20-8-6-19(7-9-20)11-13-2-3-14-15(10-13)22-12-21-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-5,10H,6-9,11-12H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
DKGOFBARSQSLOW-BTJKTKAUSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD3(1814)
Azioni biochim/fisiol
A direct dopamine agonist; may be selective for the D3 subtype; no significant affinity for D1 receptors.
Caratteristiche e vantaggi
This compound was developed by Servier. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Cagnotto et al.
European journal of pharmacology, 313(1-2), 63-67 (1996-10-10)
Receptor binding autoradiography, using the selective ligand [3H]7-OH-(R)DPAT (R(+)-2-dipropylamino-7-hydroxy 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene), showed that piribedil is a potent inhibitor at dopamine D3 receptors in limbic regions (island of Calleja), with affinity (IC50) between 30 and 60 nM. The in vitro IC50 of