Vai a
APPA014
HIV Protease Activity Detection Kit
Sinonimo/i:
Cut-N-Glow HIV Protease Detection Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
972,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
972,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
This kit is specific for the HIV Protease, a retroviral aspartyl protease that is critical to viral life-cycle. The Cut-N-Glow approach involves the introduction of a structural distortion into one of the complementary fragments (GFP 11), through the use of a conditionally stable tether, which serves to constrain the N and C termini of GFP 11 closely in space, thereby, diminishing the mutual affinity of the two fragments and blocking protein self-assembly until the tether is cleaved. The distortion can be reversed upon site-specific proteolysis of the tether, resulting in GFP 11 fragment assembly with GFP 1-10, generating reconstituted, functional GFP. Depending on the tether, the chimeric GFP can serve as a substrate for proteases from the three major classes: serine, cysteine, and aspartic acid.
This kit contains sufficient reagents for one 96 well plate (96 tests)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CS0010ET0300ET0200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
solution
form
-
form
-
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)