Vai a
A8016
Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt
≥80% (HPLC), P2Y receptor agonist., powder
Sinonimo/i:
ADP-β-S, Adenosine-5′-0-(2-thiodiphosphate) trilithium salt, Ado-5′-PP[S]
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
219,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
730,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12Li3N5O9P2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.07
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥80% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
219,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt, ≥80% (HPLC)
Quality Level
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O9P2S.3Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(23-10)1-22-25(18,19)24-26(20,21)27;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H2,11,12,13)(H2,20,21,27);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
CPKFUAYUUSSFFZ-MSQVLRTGSA-K
General description
Substrate and inhibitor for AMP dependent enzyme systems.
Application
Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate is a substrate and inhibitor for AMP dependent enzyme systems. Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate has been used to explore the myenteric control mechanisms of human esophageal motility and the effect of nitrergic and nonnitrergic neurotransmitters.
Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt has been used to induce neuropathic pain in rats to study the effect of dorsal horn cannabinoid CB2 receptor activation on the expression of P2Y12 and P2Y13 (purinoceptors) receptors.
Biochem/physiol Actions
P2Y receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the P2 Receptors: P2Y G-Protein Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Non-hydrolyzable ADP analog
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1388D6392G7637
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥75% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B Lecea et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 300(5), G782-G794 (2011-02-19)
The aim of this study was to explore the myenteric mechanisms of control of human esophageal motility and the effect of nitrergic and nonnitrergic neurotransmitters. Human circular esophageal strips were studied in organ baths and with microelectrodes. Responses following electrical
Alexander K Filippov et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 26(36), 9340-9348 (2006-09-08)
We have shown previously that stimulation of heterologously expressed P2Y1 nucleotide receptors inhibits M-type K+ currents in sympathetic neurons. We now report that activation of endogenous P2Y1 receptors induces inhibition of the M-current in rat CA1/CA3 hippocampal pyramidal cells in
Tibor Kiss
The European journal of neuroscience, 21(8), 2177-2185 (2005-05-05)
Members of the mytilus inhibitory peptide (MIP) family play an important role in the modulation of many physiological processes in molluscs. The signal transduction pathways affected by the MIP effect have not, however, been elucidated. Application of guanosine 5'-[gamma-thio]triphosphate tetralithium
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A8016-25MG04061833391006
A8016-5MG04061832079196