The milligram quantity of this product will vary from lot to lot. The vial content is dependent upon the protein content and enzymatic activity. The minimum protein content will be 70% and the minimum activity will be 2 units per milligram protein. As an example, a batch that reports a protein content of 100% and an activity of 2 units per milligram protein will have a vial content of 2.5 mg for the 5 unit package size. The protein content and activity are reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a6778#product-documentation
Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 0.1 unit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 83,50 € | |
| 0.25 unit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 154,00 € | |
| 1 unit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 431,00 € | |
| 2 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 818,00 € | |
| 5 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.730,00 € |
Informazioni su questo articolo
83,50 €
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- per misurare l′effetto inibitorio degli idrolizzati di proteine di bianco d′uovo sull′attività dell′ACE tramite la cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC)
- per misurare l′inibizione dell′ACE esercitata dal pericarpo del litchi e dal petto di pollo cotto utilizzando come substrato la ippuril-L-istidil-L-leucina (HHL) e rispettivamente la HPLC con fase inversa (RP-HPLC)3 e l′HPLC
- per liberare le proteine ancorate al GPI in vitro in alcune linee cellulari come HeLa e HEK293 e in vivo nello sperma di topo.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | specific activity ≥10 units/mg protein (Bradford) | specific activity ≥10 U/mg | specific activity ≥0.8 units/μg protein |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A6778-.1UN | 04061835553525 |
| A6778-5UN | 04061835511723 |
| A6778-2UN | 04061835540600 |
| A6778-.25UN | 04061835553532 |
| A6778-1UN | 04061835540594 |
-
How many grams per 1 U?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Utile?
-
-
What is the effect of bleomycin on Angiotensin Converting Enzyme (ACE) activity in vivo?
1 risposta-
Bleomycin causes a marked reduction in rabbit lung ACE activity. Reference: Cancer Research, 40, 3621-3626, (1980).
Utile?
-
-
Are there any other known inhibitors of rabbit lung Angiotensin Converting Enzyme (ACE), Product A6778?
1 risposta-
Idrapril, the prototype of a new class of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors, competitively inhibits, with nanomolar apparent Ki, the hydrolysis of hippuryl-glycyl-glycine by rabbit lung ACE. Kinetic Ki and kon and koff values were 470 pM, 3.0±1.5×106 M-1sec-1 and 1.4±0.3×10-3 sec-1, respectively. Reference: Biochemical Pharmacology, 45(6), 1358-1362 (1993).
Utile?
-
-
What is the medical significance of Angiotensin Converting Enzyme (ACE), Product A6778?
1 risposta-
Angiotensin-converting enzyme (ACE) produces angiotensin II, a substance that affects the cardiovascular system in numerous ways, including narrowing of blood vessels. This narrowing can cause high blood pressure and cause the heart to work harder. ACE inhibitors treat a variety of conditions, such as high blood pressure, scleroderma and migraines. (Mayo Clinic)