Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
0.1 unit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 239,00 € |
0.5 unit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 725,00 € |
1 unit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1280,00 € |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Numero CE:
MDL number:
eCl@ss:
42010109
Specific activity:
≥10 units/mg protein (Bradford)
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥10 units/mg protein (Bradford)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
pig ... ACE(613133)
General description
Angiotensin converting enzyme (ACE) is encoded by the gene, mRNA-decapping enzyme subunit 1 (DCP1). It is a zinc metalloprotease, which belongs to the M2 family.
ACE is a monomer with molecular weight of ~170 kDa
pH range for activity: 7-8.5
Temperature optimum: 37 °C
Zinc is required for activity
Inhibitors: captopril, enalaprilat, lisinopril etc. (1-10 μM)
pH range for activity: 7-8.5
Temperature optimum: 37 °C
Zinc is required for activity
Inhibitors: captopril, enalaprilat, lisinopril etc. (1-10 μM)
Application
Angiotensin converting enzyme from porcine kidney has been used in in vitro angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibition assay.
Biochem/physiol Actions
Angiotensin converting enzyme (ACE) catalyzes the conversion of angiotensin I to angiotensin II, which regulates the fluid-electrolyte balance and systemic blood pressure. ACE inhibits the vasodilator, bradykinin. ACE inhibitors are used to treat high blood pressure.
Removes C-terminal dipeptides from susceptible substrates, e.g., angiotensin I and bradykinin.
Physical form
Lyophilized powder containing Tris buffer salts.
Other Notes
One unit will produce 1.0 ·μmole of hippuric acid from Hippuryl-His-Leu per min in 50 mM HEPES and 300 mM NaCl at pH 8.3 at 37 °C.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (Bradford) | description - | description ≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | description recombinant, ≥10 U/mg, expressed in HEK 293 cells |
| specific activity ≥10 units/mg protein (Bradford) | specific activity - | specific activity ≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | specific activity ≥10 U/mg |
| Gene Information pig ... ACE(613133) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| form lyophilized powder | form liquid | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?