Vai a
A6553
DL-2-Amino-5-phosphonovaleric acid lithium salt
~95%
Sinonimo/i:
DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid, AP-5
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
268,00 €
201,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H11NO5PLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.06
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
201,00 €
Prezzo di listino268,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~95%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
SMILES string
[Li].NC(CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO5P.Li.H/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11;;/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11);;
InChI key
QIVHTKSFMZBERS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant; potent and selective antagonist for NMDA receptors.
DL-2-Amino-5-phosphonovaleric acid is a selective N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor antagonist used frequently in studies of neurological processes
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A8054A3785A7502
DL-Alanine ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A7502
DL-Alanine
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
~95%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white
color
-
color
white to off-white
Gene Information
rat ... Grik1(29559), Grin2a(24409), Grin2b(24410)
Gene Information
mouse ... Grin2a(14811)
rat ... Grik1(29559), Grin2a(24409), Grin2b(24410), Grin2c(24411), Grin2d(24412)
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)