Vai a
A7502
DL-Alanine
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-2-Aminopropionic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
186,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH(NH2)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.09
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-126-4
Beilstein/REAXYS Number:
1720250
MDL number:
186,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
289 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-Alanine, a racemic mixture of D- and L-alanine, is used as a model reagent for development of amino acid racemic resolution techniques. DL-Alanine is used in mixed ligand (chelate) studies with transition metals such as Cu(II), Zn(ll) and Cd(ll).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
W381810287288192171
DL-Alanine ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A7502
DL-Alanine
DL-Alanine ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W381810
DL-Alanine
DL-Alaninol 98%
Sigma-Aldrich
192171
DL-Alaninol
description
≥99% (HPLC)
description
≥99%, FCC, FG
description
≥98%
description
98%
form
powder
form
-
form
powder
form
liquid
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
98%
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
289 °C (dec.) (lit.)
mp
289 °C (dec.) (lit.)
mp
275-277 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Alanine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)