Vai a
A6376
N-Acetyl-L-tryptophan
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
117,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
188,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.26
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
214-935-9
MDL number:
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Acetyl-L-tryptophan,
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-L-tryptophan (NAT, Ac-Trp-OH) is used a substance P NK1 tachykinin receptor antagonist. N-Acetyl-L-tryptophan is also used as a competitive inhibitor to identify, differentiate and characterized tryptophanase(s).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L7002A3626A2010
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
colorless to white
color
colorless to white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-L-tryptophan
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A6376-10G04061832414966
A6376-25G04061833382097