Vai a
L7002
L-Lysine p-nitroanilide dihydrobromide
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
764,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18N4O3 · 2HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.12
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
764,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Lysine p-nitroanilide dihydrobromide,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.NCCCC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H18N4O3.BrH/c13-8-2-1-3-11(14)12(17)15-9-4-6-10(7-5-9)16(18)19;/h4-7,11H,1-3,8,13-14H2,(H,15,17);1H/t11-;/m0./s1
InChI key
FJNCJWJSSUJZMS-MERQFXBCSA-N
Application
L-Lysine p-nitroanilide may be used as a substrate to study the specificity and kinetics of lysine aminopeptidase(s) and various proteinases.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2010A6376C3647
description
-
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
colorless to white
color
white to off-white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Can we use L-Lysine p-nitroanilide dihydrobromide as a substrate for enzyme assay of lysine gingipain protease?
    1 risposta
    1. Unfortunately, no data indicating whether L7002 L-Lysine p-nitroanilide dihydrobromide might be a suitable substrate for the enzyme is collected. A search of the BRENDA enzyme database mentioned N-p-tosyl-Gly-Pro-Lys-4-nitroanilide but provided no evidence that L-Lysine p-nitroanilide is a substrate.