Vai a
A5605
Amlodipine besylate
≥98% (HPLC), L-type calcium channel blocker, powder
Sinonimo/i:
2-[(2-Aminoethoxy)-methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5- pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester benzene sulfonate, Norvasc
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
197,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
709,00 €
602,65 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H25ClN2O5 · C6H5SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
567.05
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Amlodipine besylate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCOC(=O)C2=C(COCCN)NC(C)=C(C2c3ccccc3Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
InChI key
ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Amlodipine besylate is a L-type calcium channel blocker which may be used for the treatment of angina pectoris and hypertension. Amlodipine also inhibits growth of human epidermoid carcinoma A431 cells and has antireproductive effects in male rats.
Biochem/physiol Actions
Amlodipine besylate is an L-type calcium channel blocker.
Amlodipine is an L-type calcium channel blocker. Amlodipine belongs to a class of cardiovascular drugs, which act at the voltage gated calcium channel of the CaV1, or L-type, class. Amlodipine also has antihypertensive and antianginal effects. Its activity resides mainly in the (-)-isomer. Amlodipine inhibits growth of human epidermoid carcinoma A431 cells and has antireproductive effects in male rats.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N01651029501N7510
Nisoldipine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
N0165
Nisoldipine
Amlodipine besylate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1029501
Amlodipine besylate
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: ~1 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: slightly soluble, methanol: soluble
color
white
color
yellow
color
-
color
yellow
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amlodipine besylate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Is it narcotic
    1 risposta
    1. Amlodipine besylate is not a narcotic substance. It is a L-type calcium channel blocker typically used to treat angina and hypertension. Note that unless otherwise stated this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.