Vai a
N0165
Nisoldipine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-Isobutyl methyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(o-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 2-methylpropyl ester, Sular
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
84,50 €
71,82 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
327,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
264-407-7
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
71,82 €
Prezzo di listino84,50 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Bayer
storage temp.
room temp
SMILES string
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3
InChI key
VKQFCGNPDRICFG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Nisoldipine has been used:
  • as a hit-antagonist to study its effects on oxytocin (OT)-induced myometrial Ca2+-mobilization and its potency to dampen uterine myometrial contractions
  • as a calcium channel blocker to study its effects on cell viability in a human hepatic cancer HepG2 and rat renal epithelial NRK52E cell line
  • as a component of the external IK1 recording solution to study the action potential in human pluripotent stem cell−derived cardiomyocytes (hiPS-CMs)
Biochem/physiol Actions
L-type (CaV1.2) calcium channel blocker; dihydropyridine-type calcium channel blocker with selectivity for smooth muscle (CaV1.2b) over cardiac muscle (CaV1.2a). Arterial vasodilator and antihypertensive agent.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N75101463508PHR1290
Nisoldipine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
N0165
Nisoldipine
Nifedipine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1463508
Nifedipine
Nifedipine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1290
Nifedipine
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ~1 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: slightly soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
color
yellow
color
yellow
color
-
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)