Vai a
A5356
N-Me-Abz-Amyloid β/A4 Protein Precursor770 (708-715)-Lys(Dnp)-D-Arg-D-Arg-D-Arg amide
≥96% (HPLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
N-Me-Abz-Amyloid β-Protein (37-44)-Lys(Dnp)-D-Arg-D-Arg-D-Arg amide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
483,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C70H116N26O18 · xC2HF3O2
Peso molecolare:
1609.83 (free base basis)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
483,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
lyophilized powder
composition
Peptide content, 92% HPLC
solubility
H2O: >1 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
A novel intramolecularly quenched fluorescent, presenilin-dependent substrate for assaying γ -secretase activity. It has been used for partial purification and characterization of γ-secretase from post-mortem human brain.
An intramolecularly quenched, fluorescent γ-secretase substrate.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1472B7313SML1370
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A5356-1MG04061825655208