Vai a
A4599
L-arginina
Sinonimo/i:
(S)-(+)-arginina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.66
EC Number:
214-275-1
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
3631658
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
solubility
H2O: 100 mg/mL
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): 16.58-17.00%, sulfate (SO42-): ≤0.020%
cation traces
As: ≤1.0 ppm, NH4+: ≤0.02%, heavy metals: ≤10 ppm
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
General description
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è integrato dalla documentazione e dalle competenze necessarie per assistere i nostri clienti a rispettare tutti i requisiti definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Possiamo assicurarvi la trasparenza di tutta la supply chain e un approvvigionamento sicuro in tutto il mondo, facilitando il processo di qualificazione dei vostri prodotti con servizi e assistenza normativa della massima qualità.
Per richiedere la documentazione relativa a questo prodotto, contattare il Servizio Clienti e selezionare ‘Documentazione del prodotto′. Per avere accesso alla documentazione sul prodotto, è necessario sottoscrivere un accordo di riservatezza e di non divulgazione.
Application
La L-arginina è un amminoacido non essenziale. È usata come componente dei terreni di coltura per la produzione commerciale di proteine ricombinanti ad uso terapeutico e di anticorpi monoclonali. La L-arginina monocloridrato è una versione modificata della L-arginina caratterizzata da una migliore solubilità.
Biochem/physiol Actions
Substrato della sintasi del monossido di azoto, che viene convertita a citrullina e monossido di azoto (NO). Induce il rilascio di insulina con un meccanismo dipendente dal monossido di azoto.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A696990538PHR1454
L-arginina
SAFC
A4599
L-arginina
L-arginina not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
A6969
L-arginina
L-arginina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
90538
L-arginina
L-arginina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1454
L-arginina
form
crystalline powder
form
powder
form
-
form
-
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98.5%
assay
98.5-101.0%
assay
-
assay
-
impurities
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-arginina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)