Vai a
A6969
L-arginina
98.5-101.0%, suitable for cell culture, not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications
Sinonimo/i:
(S)-(+)-arginina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
45,80 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
127,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
638,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.66
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
214-275-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3631658
45,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-arginina, not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
98.5-101.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D 22.1 to 22.9°, c = 8 in 6 M HCl
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
226-230 °C
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): 16.58-17.00%, sulfate (SO42-): ≤0.020%
cation traces
As: ≤1 ppm, Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤0.02%, heavy metals: ≤10 ppm
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
functional group
carboxylic acid, (Guanidine), amine
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
General description
La L-arginina monocloridrato è il sale cloridrato della L-arginina, un amminoacido essenziale che riveste un ruolo cruciale in diversi processi biologici. Viene impiegata comunemente nella ricerca biologica e biochimica come supplemento di colture cellulari per sostenere la crescita e il mantenimento di diversi tipi di cellule.
Application
La L-arginina monocloridrato è stata utilizzata negli esperimenti di perfusione pancreatica nel topo. È stata inoltre adoperata come componente del terreno SILAC.
Biochem/physiol Actions
La L-arginina è un amminoacido semi-essenziale dibasico. Agisce da precursore per la creatinina ed è un costituente naturale di gran parte delle proteine alimentari.
Substrato della sintasi del monossido di azoto, che viene convertita a citrullina e monossido di azoto (NO). Induce il rilascio di insulina con un meccanismo dipendente dal monossido di azoto.
Features and Benefits
  • Adeguato per la ricerca in biochimica e biologia cellulare
  • Composto qualità elevata che trova impiego in molteplici applicazioni di ricerca
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR145490538A4599
L-arginina not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
A6969
L-arginina
L-arginina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1454
L-arginina
L-arginina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
90538
L-arginina
L-arginina
SAFC
A4599
L-arginina
description
not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
-
form
powder
form
-
form
-
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
functional group
amine, (Guanidine), carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
assay
98.5-101.0%
assay
-
assay
-
assay
≥98.5%
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-arginina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf