Vai a
A4394
N-Acetyl-D-glucosamine 6-phosphate sodium salt
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
GlcNAc-6-P Sodium Salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
366,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16NO9P · xNa+
Peso molecolare:
301.19 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
natural (inorganic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
<10% water (Karl Fischer)
color
white to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC1C(O)OC(COP(O)(O)=O)C(O)C1O
InChI
1S/C8H16NO9P.Na.H/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16;;/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H2,14,15,16);;
InChI key
AILBPHCGSZBCSM-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Acetyl-D-glucosamine 6-phosphate (GlcNAc-6P), an intracellular form of GlcNAc, is a substrate used to identify, differentiate and characterize N-acetyl-D-glucosamine-phosphate deacetylase(s).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G487844001G5509
biological source
natural (inorganic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
natural (inorganic)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to almost colorless
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A4394-25MG04061832386928