Vai a
44001
N-Acetyl-D-glucosamin-6-sulfat
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
GlcNAc-6S
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
205,00 €
153,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H14NO9SNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.25
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
153,75 €
Prezzo di listino205,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
description
Mixed anomers
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D 32.0±2.0, c = 0.1% (w/v) in water
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO9S.Na/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16;/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,14,15,16);/q;+1/p-1/t4-,5-,6-,7-,8?;/m1./s1
InChI key
CBUJZKTVEFVBBG-FROKLYQUSA-M
Application
N-Acetyl-D-glucosamine 6-sulfate (GlcNAc-6S) is used as a substrate and inhibitor to identify, differentiate and characterize various sulfatase(s), especially N-acetylglucosamine-6-sulphatase(s).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A4394G4878A7791
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
biological source
synthetic
biological source
natural (inorganic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)