Vai a
A4108
Aminophenyl fluorescein solution
5 mM in DMF, suitable for fluorescence
Sinonimo/i:
2-[6-(4′-amino)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]benzoic acid solution, APF solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
857,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
200-679-5
NACRES:
NA.32
857,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
concentration
5 mM in DMF
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
General description
Aminophenyl fluorescein solution, also known as APF, is a novel fluorescent probe. APF exists as a non-fluorescent entity, which converts to its fluorescent form called fluorescein upon oxidation. The excitation length is at 488nm, and the emission spectrum is monitored between 495-600nm and measured using flow cytometry.[1]
Fluorescence intensity increases after reaction with hROS (e.g. hydroxy radical, peroxynitrite and hypochlorite). And, APF is resistant to light-induced autoxidation.
Application
Aminophenyl fluorescein solution is a suitable tool to detect hypobromous acid (HOBr) produced in eosinophils. It is used to detect the halogenating activity of heme peroxidases in leukocytes. [2] APF does not react with nitric oxide, superoxide, and hydrogen peroxide; hence, it can be used to detect peroxynitrite differentially.
Fluorescent detector of highly reactive oxygen species (hROS). Fluorescence intensity increases after reaction with hROS (e.g. hydroxy radical, peroxynitrite and hypochlorite). Since APF does not react with nitric oxide, superoxide, and hydrogen peroxide, it can be used to differentially detect peroxynitrite. APF is resistant to light-induced autoxidation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H429046940568864
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
concentration
5 mM in DMF
concentration
5 mM in DMF
concentration
-
concentration
-
form
liquid
form
-
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jörg Flemmig et al.
The Journal of biological chemistry, 287(33), 27913-27923 (2012-06-22)
The specific detection of peroxidase activity in human granulocytes is essential to elucidate their role in innate immune responses, immune regulation, and inflammatory diseases. The halogenating activity of myeloperoxidase in neutrophils can be determined by the novel fluorescent probe aminophenyl
J Flemmig et al.
Free radical research, 49(6), 768-776 (2014-12-24)
The formation of hypochlorous and hypobromous acids by heme peroxidases is a key property of certain immune cells. These products are not only involved in defense against pathogenic microorganisms and in regulation of inflammatory processes, but contribute also to tissue
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A4108-1MG04061826688373