Vai a
A3699
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
30%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 37.5:1
Acrylamide/Bis-acrylamide, 30% solution
Sinonimo/i:
30% Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1, Polyacrylamide solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
74,20 €
5 x 100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
213,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
74,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acrilammide/bis-acrilammide, 30%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 37.5:1
sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
feed ratio
37.5:1
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for electrophoresis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
I gel di poliacrilammide vengono preparati usando acrilammide e bis-acrilammide, con quest′ultima in qualità di agente cross-linking. L′acrilammide invece è un monomero solubile in acqua che contribuisce alla formazione di un gel limpido, stabile e insolubile.
Application
Queste soluzioni di acrilammide/bis-acrilammide al 30% (p/p) sono disponibili nei rapporti usati più comunemente nell′elettroforesi delle proteine e degli acidi nucleici. La concentrazione è definita in base al peso totale di acrilammide e bis-acrilammide.
La soluzione al 30% di acrilammide/bis-acrilammide è stata usata:
  • nella preparazione del gel di poliacrilammide per l′esperimento di spegnimento fotoindotto
  • come costituente nella preparazione della soluzione precursore del gel e della soluzione precursore del microgel a gradiente di dimensione dei pori
  • nella preparazione dei gel di poliacrilammide durante le analisi western blot
Preparation Note
Soluzione preparata a partire da acrilammide e bis-acrilammide di grado per elettroforesi in acqua ultrapura.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3574A9926A3449
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis
feed ratio
37.5:1
feed ratio
29:1
feed ratio
19:1
feed ratio
19:1
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrilammide/bis-acrilammide, 30%
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Instructions
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A3699-100ML04061833367827
A3699-5L04061837689468
A3699-5X100ML04061838254634
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto