Vai a
A3449
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
30%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1
Sinonimo/i:
30% Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, Polyacrylamide solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
108,00 €
81,00 €
5 x 100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
241,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
81,00 €
Prezzo di listino108,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acrilammide/bis-acrilammide, 30%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1
sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
feed ratio
19:1
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for electrophoresis
foreign activity
Protease, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyacrylamide gels are prepared using acrylamide and bis-acrylamide, where bis-acrylamide is a cross-linking agent. On the other hand, acrylamide is a water soluble monomer which helps in forming a transparent stable insoluble gel.
Application
Queste soluzioni di acrilammide/bis-acrilammide al 30% (p/p) sono disponibili nei rapporti usati più comunemente nell′elettroforesi delle proteine e degli acidi nucleici. La concentrazione è definita in base al peso totale di acrilammide e bis-acrilammide.
Acrylamide/Bis-acrylamide, 30% solution has been used as a constituent in the preparation of 5% stacking gel and 7% resolving gel for sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).
Preparation Note
Soluzione preparata a partire da acrilammide e bis-acrilammide di grado per elettroforesi in acqua ultrapura.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3574A9926A3553
Acrylamide suitable for electrophoresis, ≥99% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A3553
Acrylamide
description
BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1
description
BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
description
BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1
description
suitable for electrophoresis, ≥99% (HPLC), powder
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
-
feed ratio
19:1
feed ratio
29:1
feed ratio
19:1
feed ratio
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
foreign activity
Protease, none detected
foreign activity
Protease, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrilammide/bis-acrilammide, 30%
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)