Vai a
A2910
Amiloglucosidasi
Isoelectric focusing marker, pI 3.6
Sinonimo/i:
1,4-α-D-glucan glucoidrolasi, Eso-1,4-α-glucosidasi, Glucoamilasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
64,70 €
54,99 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-877-2
MDL number:
Numero CE:
54,99 €
Prezzo di listino64,70 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
packaging
vial of 2.0-3.0 mg protein
pI 
3.6
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Amyloglucosidase is an exoenzyme which catalyzes the hydrolysis of starch at α-1,4 glycosidic bonds to glucose. It also acts on the α-1,6 linkages and is used along with amylase for effective starch digestion. Use of amyloglucosidase enhances fermentation in bread production. It is widely used in baking, as natural sweetener and in detergent production.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
10113A7095A1602
form
powder
form
powder
form
aqueous solution
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
packaging
vial of 2.0-3.0 mg protein
packaging
-
packaging
-
packaging
-
pI 
3.6
pI 
-
pI 
-
pI 
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amiloglucosidasi
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)