Vai a
10113
Amiloglucosidasi
greener alternative
powder, white, ~120 U/mg
Sinonimo/i:
1,4-α-D-glucan glucoidrolasi, Eso-1,4-α-glucosidasi, Glucoamilasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
206,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
703,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-877-2
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
~120 U/mg
206,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
specific activity
~120 U/mg
mol wt
Mr ~97000
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white
foreign activity
protease ≤0.1%
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in starch hydrolysis research. For more information see the article in biofiles.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol glucose per minute at pH 4.8 and 60 °C (starch, Cat. No. 85642, as substrate).
Synthesis of hetero-oligosaccharides by glucoamylase in reverse.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7420A1602A7095
specific activity
~120 U/mg
specific activity
30-60 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
≥260 U/mL
form
powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
Mr ~97000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
foreign activity
protease ≤0.1%
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amiloglucosidasi
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
360139-1G04061826216910
10113-5G04061835520916
10113-1G04061835551002