Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 205,00 € | |
| 10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 392,00 € |
Informazioni su questo articolo
205,00 €
conjugate
FITC conjugate
Quality Segment
form
lyophilized powder
extent of labeling
2-4 mol fluorescein isothiocyanate per mol avidin
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Application
Packaging
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunohistochemistry: suitable | technique(s) - | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-40 μg/mL, indirect immunofluorescence: 1:200 | technique(s) direct ELISA: 1:50,000 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate FITC conjugate | conjugate - | conjugate FITC conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| extent of labeling 2-4 mol fluorescein isothiocyanate per mol avidin | extent of labeling - | extent of labeling 3-5.5 mol fluorochrome per mol protein | extent of labeling 0.7-2.0 mol peroxidase per mol avidin |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Avidin–FITC from egg white
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A2901-5MG | 04061835553211 |
| A2901-10MG | 04061835553204 |