Vai a
A2831
Anti-dinitrofenil
clone SPE-7, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anticorpo monoclonale Anti-DNP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
0.5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.050,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
SPE-7, monoclonal
Application:
DB, ELISA (d)
Citations:
5
1.050,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SPE-7, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
technique(s)
direct ELISA: 1:25,000 using DNP-BSA, dot blot: 1:180,000 (chemiluminescence)
isotype
IgE
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Dinitrophenyl (DNP) is a hapten that is used for labeling primary or secondary probes in immunological analyses. Thus, anti-DNP antibody conjugated to a detectable substrate is a useful tool for the study of target proteins. Mouse monoclonal anti-DNP-alkaline phosphatase conjugate antibody is specific for DNP.
Immunogen
Coniugato DNP-KLH
Application
L′anticorpo può essere usato per l′induzione sperimentale di reazioni allergiche controllate o come fonte di IgE murine.
L′anticorpo può essere usato per l′induzione sperimentale di reazioni allergiche controllate o come fonte di IgE murine.Per indurre l′anafilassi sistemica, ai topi sono stati iniettati 3 μg di IgE di topo anti-DNP e quindi venti ore più tardi sono stati somministrati EV 500 μg di DNP-BSA. Per indurre l′anafilassi locale, ai topi sono stati iniettati per via intradermica 10 ng di IgE di topo anti-DNP e quindi è stata effettuata la provocazione con un′iniezione EV di 500 μg di DNP-BSA.
Usato per indurre reazioni allergiche controllate o come fonte di IgE murine.
Mouse monoclonal anti-DNP-alkaline phosphatase conjugate antibody can be used for ELISA (1:25,000) and dot blot (1:180,000) assays.
Physical form
Solution in 0.05 M Tris buffer, pH 8.0, containing 1 mM MgCl2, 1% BSA, and 50% glycerol and 15 mM Sodium azide
Analysis Note
Monoclonal Anti-DNP is tested to ensure minimal reactivity against bovine serum albumin.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D8406A1054A9469
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
clone
SPE-7, monoclonal
clone
SPE-7, monoclonal
clone
DI-22, monoclonal
clone
M2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
isotype
IgE
isotype
IgE
isotype
IgG1
isotype
IgG1
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Instructions
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A2831-.5ML04061837856112