Vai a
D8406
Anticorpo anti-dinitrofenile, monoclonale di topo
IgE isotype, ~1 mg/mL, clone SPE-7, affinity purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-dinitrofenil, Anticorpo monoclonale Anti-DNP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
380,00 €
0.2 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
554,00 €
0.5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
977,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SPE-7, monoclonal
Application:
ELISA (i)
Citations:
116
380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SPE-7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
indirect ELISA: 0.05-0.1 μg/mL using using 0.5 μg/well DNP-BSA as the coating antigen and 1 μg/mL Monoclonal Anti-Mouse IgE, Peroxidase conjugate as the detector antibody.
isotype
IgE
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Il dinitrofenile (DNP) è un aptene usato spesso per marcare sonde primarie o secondarie nei saggi immunologici. L′anticorpo anti-DNP è quindi uno strumento utile per rilevare e analizzare molecole target. L′anticorpo monoclonale anti-DNP è specifico per il DNP.
Il gene che codifica per le IgE nell'uomo mappa sul cromosoma 14. Le IgE, pur essendo gli anticorpi meno presenti in circolo, sono cruciali per innescare la reazione da ipersensibilità nei confronti degli allergeni.
Immunogen
Coniugato DNP-KLH
Application
Di seguito sono elencate le applicazioni in cui questo anticorpo è stato utilizzato con successo e i relativi articoli peer-reviewed.
Western blotting (1 articolo)
L′anticorpo monoclonale anti-dinitrofenile è adatto all′uso nella citometria a flusso e nell′immunocitochimica.
Le IgE monoclonali di topo specifiche anti-dinitrofenile sono state usate nella degranulazione dei mastociti di ratto usando un lettore di micropiastre e lo spettrometro a fluorescenza.
L′anticorpo può essere usato per l′induzione sperimentale di reazioni allergiche controllate o come fonte di IgE murine.
L′anticorpo può essere usato per l′induzione sperimentale di reazioni allergiche controllate o come fonte di IgE murine.Per indurre l′anafilassi sistemica, ai topi sono stati iniettati 3 μg di IgE di topo anti-DNP e quindi venti ore più tardi sono stati somministrati EV 500 μg di DNP-BSA. Per indurre l′anafilassi locale, ai topi sono stati iniettati per via intradermica 10 ng di IgE di topo anti-DNP e quindi è stata effettuata la provocazione con un′iniezione EV di 500 μg di DNP-BSA.
Usato per indurre reazioni allergiche controllate o come fonte di IgE murine.
Biochem/physiol Actions
Le IgE sono prodotte dai linfociti B con cambio di classe in risposta agli allergeni. Le IgE si associano anche ai mastociti e vengono prodotto in abbondanza in risposta agli allergeni, soprattutto nell′asma e nella rinite allergica. Le IgE regolano l′omeostasi dei mastociti ed risultano incrementati nelle allergie alimentari. Queste immunoglobuline sono implicate nella patogenesi delle malattie autoimmuni, come l′artrite reumatoide e il lupus eritematoso sistemico. Altri geni presenti sul cromosoma 14 modulano i livelli di IgE, soprattutto nei pazienti asmatici. Nei pazienti con mutazioni del trasduttore del segnale e attivatore della trascrizione 3 (STAT3) si riscontrano livelli elevati di IgE definiti sindrome da iper-IgE (HIES).
Physical form
Soluzione in 0,01 M di tampone fosfato salino, pH 7,4, contenente 15 mM di sodio azide.
Preparation Note
Per l′uso continuo, si può conservare il prodotto a 2-8 °C al massimo per un mese. Se si desidera prolungare la conservazione, congelare in aliquote di lavoro a -20 °C. Si raccomanda di evitare cicli ripetuti di congelamento e scongelamento o la conservazione in freezer “frost free”. Se si osserva una lieve torbidità dopo un lungo periodo di conservazione, centrifugare la soluzione per chiarificarla prima dell′uso. I campioni di diluizioni di lavoro devono essere eliminati se non vengono utilizzati entro 12 ore.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2831D9656I6510
description
IgE isotype, ~1 mg/mL, clone SPE-7, affinity purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone SPE-7, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
whole antiserum
description
clone GE-1, ascites fluid
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
whole antiserum
antibody form
ascites fluid
clone
SPE-7, monoclonal
clone
SPE-7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
GE-1, monoclonal
isotype
IgE
isotype
IgE
isotype
-
isotype
IgG2b
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)