Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 117,00 € | |
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 394,00 € | |
| 100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.370,00 € |
Informazioni su questo articolo
117,00 €
Nome del prodotto
Adenosine 5′-(β,γ-imido)triphosphate lithium salt hydrate, ≥93% (HPLC), powder
biological source
natural (organic)
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)NP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H17N6O12P3/c11-8-5-9(13-2-12-8)16(3-14-5)10-7(18)6(17)4(27-10)1-26-31(24,25)28-30(22,23)15-29(19,20)21/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H,24,25)(H2,11,12,13)(H4,15,19,20,21,22,23)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
PVKSNHVPLWYQGJ-KQYNXXCUSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source natural (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥93% (HPLC) | assay ≥75% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) |
| color white | color off-white | color - | color white |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 25 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A2647-25MG | 04061833359587 |
| A2647-100MG | 04061833359570 |
| A2647-5MG | 04061833359594 |
![Adenosine 5′-[γ-thio]triphosphate tetralithium salt ≥75% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/319/398/e29221c2-3649-455b-bd33-583bb017ec7d/640/e29221c2-3649-455b-bd33-583bb017ec7d.png)
![Guanosine 5′-[β,γ-imido]triphosphate trisodium salt hydrate ≥85% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/204/494/05808804-1ca7-44bf-b6c5-d4934dc7cb85/640/05808804-1ca7-44bf-b6c5-d4934dc7cb85.png)