Vai a
A166
Sp-Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate triethylammonium salt hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
Sp-Cyclic 3′,5′-hydrogen phosphorothioate adenosine hydrate, Sp-cAMPS triethylammonium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
211,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
838,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.270,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11N5O5PS · C6H16N · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.46 (anhydrous basis)
MDL number:
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
211,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]22/D −25.43°, c = 0.99 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4CO[P@@](S)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O5PS.C6H15N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(19-10)1-18-21(17,22)20-7;1-4-7(5-2)6-3/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,22)(H2,11,12,13);4-6H2,1-3H3/t4-,6-,7-,10-,21+;/m1./s1
InChI key
OXIPZMKSNMRTIV-BIQAKYJPSA-N
Biochem/physiol Actions
A potent, membrane-permeable activator of cAMP-dependent protein kinase I and II.
Sp-Diastereomer of adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate is a potent, membrane-permeable activator of cAMP dependent protein kinase I and II that mimics the effects of cAMP as a second messenger in numerous systems while being resistant to cyclic nucleotide phosphodiesterases; exhibits greater specificity and affinity than forskolin and cAMP analogs such as dibutyryl-cAMP.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A165C240A6885
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
white
color
white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A166-5MG04061832895628
A166-10MG04061832895611
A166-1MG04061833342725