This product is not sterile. Stock solutions may be filter sterilized. This material has not been tested for suitability in cell culture. However, this product has been used successfully in cell culture by other researchers. See the link below to review one such example:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2941681/
Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 51,70 € | |
| 100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 148,00 € | |
| 500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 218,00 € | |
| 1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 324,00 € |
Informazioni su questo articolo
51,70 €
Nome del prodotto
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate, ≥98.0% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O6P.Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
BXJBFCKTIWRKMQ-MCDZGGTQSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.5% (HPLC) | assay ≥93% | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.) | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| color white | color white | color - | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A6885-25MG | 04061833383018 |
| A6885-100MG | 04061833382998 |
| A6885-1G | 04061833383001 |
| A6885-500MG | 04061833383025 |
-
Is this product sterile? Can be used in cell culture?
1 risposta-