Vai a
A1640
Adenosine 5′-O-thiomonophosphate dilithium salt
≥98%
Sinonimo/i:
5′-AMPS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12Li2N5O6PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.15
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li]SP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H14N5O6PS.2Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(21-10)1-20-22(18,19)23;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,23);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
FZXPFDFAEUBVHA-IDIVVRGQSA-L
Application
Adenosine 5′′-O-thiomonophosphate (5′-AMPS) is a 5′-O-thiophosphate which along with adenosine 5′-O-(2-thiodiphosphate) and adenosine 5′-O-(3-thiotriphosphate) can act as inhibitors of phosphohydrolases. AMPS is a substrate for smooth muscle endothelial ecto-5′-nucleotidase. 5′APMS is a stimulator of 5-lipoxygenase activity of rat polymorphonuclear (PMN) leukocytes. Histidine triad nucleotide-binding protein 1 (HINT-1) phosphoramidase transforms nucleoside 5′-O-phosphorothioates such as 5′-AMPS to nucleoside 5′-O-phosphates.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6779A9396A9272
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A1640-25MG04061833001875