Vai a
A9396
Adenosine 2′-monophosphate
≥98% (HPLC), yeast, powder
Sinonimo/i:
Adenosine 2′-monophosphoric acid, phosphoadenosine, 2′-AMP, 2′-Adenylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
367,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2130,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N5O7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.22
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
yeast
Form:
powder
Solubility:
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Adenosine 2′-monophosphate, from yeast
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3.[H]O[H].NC4=NC=NC5=C4N=CN5[C@H]6[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6
InChI
1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(22-23(18,19)20)6(17)4(1-16)21-10/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
QDFHPFSBQFLLSW-KQYNXXCUSA-N
General description
Adenosine 2′-monophosphate (2’-AMP) is an adenine nucleotide having single phosphate group esterified to the sugar moiety in the 2′-position.
Application
Adenosine 2′-monophosphate (2′-AMP) is a metabolite produced from hydrolysis of 2′,3′-cAMP. 2′-AMP inhibits proliferation of preglomerular vascular smooth muscle cells and glomerular mesangial cells via A2B receptors. 2′-AMP is used in the synthesis of a new photoaffinity lable for the coenzyme site of porcine NADP-specific isocitrate dehydrogenase. 2′,3′-cAMP and 2′-AMP represent a new unexplored pathway for adenosine-based cell regulation.
Biochem/physiol Actions
AMP serves as a key component of several compounds, including coenzyme A, which plays an essential role in energy metabolism, as well as certain key redox cofactors such as NAD+, NADP+, and FAD. Furthermore, AMP is one of the key components of RNA, which is essential for protein synthesis and other biological processes in cells.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A92721012178
USP
USP
1012178
5′-Adenylic acid
description
from yeast
description
from yeast
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)