Vai a
A0230
Angiotensin IV trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Ang IV, Angiotensin II (3-8)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
107,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H54N8O8 · xC2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
774.91 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: ~1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C40H54N8O8/c1-5-24(4)34(47-35(50)29(44-37(52)33(41)23(2)3)18-26-13-15-28(49)16-14-26)38(53)45-30(20-27-21-42-22-43-27)39(54)48-17-9-12-32(48)36(51)46-31(40(55)56)19-25-10-7-6-8-11-25/h6-8,10-11,13-16,21-24,29-34,49H,5,9,12,17-20,41H2,1-4H3,(H,42,43)(H,44,52)(H,45,53)(H,46,51)(H,47,50)(H,55,56)/t24-,29-,30-,31-,32-,33-,34-/m0/s1
InChI key
QSBGWDDCOJYQGY-KOQODJNWSA-N
Biochem/physiol Actions
AT4 angiotensin receptor agonist.
AT4 angiotensin receptor agonist. The AT4 receptor appears to be important in synaptic plasticity and thus in learning and memory.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML137410385SML0395
form
powder
form
powder
form
-
form
lyophilized solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPCE)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ~1 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1.0 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
color
white
color
white to beige
color
-
color
white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)