SML0395
Ac-EEMQRR-NH2 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Acetyl Hexapeptide-3, Acetyl Hexapeptide-8, Acetyl hexapeptide, Hexapeptide 3
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Colore
white
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)F.CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C34H60N14O12S.C2HF3O2/c1-17(49)43-20(8-11-25(51)52)29(57)47-22(9-12-26(53)54)31(59)48-23(13-16-61-2)32(60)46-21(7-10-24(35)50)30(58)45-19(6-4-15-42-34(39)40)28(56)44-18(27(36)55)5-3-14-41-33(37)38;3-2(4,5)1(6)7/h18-23H,3-16H2,1-2H3,(H2,35,50)(H2,36,55)(H,43,49)(H,44,56)(H,45,58)(H,46,60)(H,47,57)(H,48,59)(H,51,52)(H,53,54)(H4,37,38,41)(H4,39,40,42);(H,6,7)/t18-,19-,20-,21-,22-,23-;/m0./s1
RSZPECDVLFYJCF-PXILYFGCSA-N
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2