Vai a
934B
PBS IHC Wash Buffer + TWEEN® 20
20X PBS, 1% Tween® 20
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
204,00 €
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
280,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
204,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
description
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
form
buffered aqueous solution
packaging
pkg of 1 L 20x (934B-09), pkg of 200 mL 20x (934B-06)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
shipped in
ambient
General description
Phosphate Buffered Immunohistochemistry wash buffer plus TWEEN 20 is a 20X concentrated solution that is employed to rinse reagents off slides and to provide a medium for short-term storage of immunohistochemistry specimens between application of reagents.
Physical form
Solution containing PBS buffer and TWEEN 20
Other Notes
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
935BS2015524653
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
500, 600
Quality Level
500, 600
Quality Level
200
Quality Level
100
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
solution
form
tablet
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
description
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
description
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
description
-
description
-
manufacturer/tradename
Cell Marque®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the Tween 20 concentration in this product?
    1 risposta
    1. The concentration of the Tween 20 in this product is 1%.