Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 107,00 € |
Informazioni su questo articolo
107,00 €
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
27 mM
technique(s)
titration: suitable
pH
3.6±0.1 (25 °C)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| concentration 27 mM | concentration 335 mmol/L | concentration 2.5 M | concentration - |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citrate Solution
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9002-93-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?