Documenti fondamentali
HT30116
Sigma-Aldrich
Mucicarmine Stock Solution
Scegli un formato
500 ML
522,00 €
522,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
522,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
522,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
applicazioni
hematology
histology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Stains mucin of epithelial origin in tissue.
Altre note
Carmine, certified, 10 g/L, aluminum hydroxide, 10g/L, and aluminum chloride, 5g/L, in ethanol, 50% w/v. Southgates′s modification of Mayer′s mucicarmine procedure.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)