Vai a
913
TRIZMAL™ 6.3 Concentrate
pH 6.3(concentrate), 1 M
Sinonimo/i:
Trizmal buffer, Trizma® maleate buffer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
111,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
MDL number:
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1 M
pH
6.3(concentrate)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
903C9331390360
concentration
1 M
concentration
0.2 M
concentration
1.0 M tris-HCl
concentration
~1.0 M in H2O
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
solution
form
solution
form
liquid
form
liquid
shelf life
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
shelf life
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
shelf life
-
shelf life
-
pH
6.3(concentrate)
pH
6.3(concentrate)
pH
7.4±0.1 (25 °C)
pH
8.4-8.6 (25 °C)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
CDS024281-50MG04061829024000
F8004-25G-A04061833619933
F8004-100G-A04061838354532
913-50ML04061838203564