Vai a
90362
Triethylammonium phosphate solution
BioXtra, 1 M in H2O
Sinonimo/i:
Buffer solution 1 M pH 3.0, TEAP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
93,80 €
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
309,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
93,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
Quality Segment
form
liquid
concentration
1 M in H2O
refractive index
n20/D 1.360
pH
2.9-3.1 (25 °C)
density
1.05 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.H3O4P/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Triethylammonium phosphate (TEAP) buffers are highly efficient solvents, that can be used for reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC).
Other Notes
Mobile phase (15 mM) for reversed phase HPLC of amino acids, peptides and proteins.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
567789036041573
concentration
1 M in H2O
concentration
0.95-1.05 M
concentration
~1.0 M in H2O
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioUltra
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
density
1.05 g/mL at 20 °C
density
1.045-1.600 g/mL at 20 °C
density
1.018 g/mL at 20 °C
density
1.05 g/mL at 20 °C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
90362-100ML04061838254535
90362-500ML04061838254542