Vai a
81028
Potassium sodium tartrate solution
BioUltra, 1.5 M in H2O
Sinonimo/i:
L-(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
76,60 €
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
258,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4KNaO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.16
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
76,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
optical activity
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
concentration
1.5 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.002% total nitrogen (N)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1.5 M in H2O)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
1.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.025
SMILES string
[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
InChI key
LJCNRYVRMXRIQR-OLXYHTOASA-L
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
60413S479771679
concentration
1.5 M in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
BioUltra
form
liquid
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1.5 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-9 (20 °C, 50 g/L)
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.003%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
81028-500ML-F04061832995977
81028-100ML-F04061838177360