Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 81,50 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 261,00 € |
Informazioni su questo articolo
81,50 €
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
form
solid
optical activity
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.002% total nitrogen (N)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.026, λ: 280 nm Amax: 0.022
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description BioUltra, ≥99.5% (NT) | description puriss., 99.0-101.0% (calc. on H2O free substance), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FC, E 337 |
| assay ≥99.5% (NT) | assay 99.0-101.0% (calc. on H2O free substance) |
| product line BioUltra | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - |
| pH 7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 6.5-8.5 (20 °C, 1%) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassio sodio tartrato
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?