Vai a
75617
2-Deoxy-L-ribose
≥97.0% (TLC)
Sinonimo/i:
2-Deoxy-L-erythro-pentose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.13
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 54.0±2.0°, 24 hr, c = 1 in H2O
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=CC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m1/s1
InChI key
ASJSAQIRZKANQN-UHNVWZDZSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of enzymes and valuable building block for synthesis
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
31170121649D5899
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
97% (GC)
assay
≥99% (GC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D 54.0±2.0°, 24 hr, c = 1 in H2O
optical activity
[α]20/D −56±2°, 24 hr, c = 1% in H2O
optical activity
[α]22/D −59°, c = 1 in H2O
optical activity
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)