Vai a
D5899
2-Deoxy-D-ribose
BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
2-Deoxy-D-arabinose, 2-Deoxy-D-erythropentose, Thyminose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
58,70 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-573-0
Beilstein/REAXYS Number:
1721978
MDL number:
58,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (GC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
89-90 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC=O
InChI
1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
InChI key
ASJSAQIRZKANQN-CRCLSJGQSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
31170D3179121649
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
≥99.0% (TLC)
description
≥98% (GC), BioXtra
description
97% (GC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
assay
97% (GC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Deoxy-D-ribose
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)