The molecular weight of the product is 553 g/mol.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 219,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
219,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Level
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in acetonitrile (with 0.1% acetic acid)
UV absorption
λ: 652-658 nm Amax
storage temp.
−20°C
General description
Atto MB2 NHS ester is a derivative of the well-known redox dye Methylene Blue. The dye can be reversibly reduced to the colorless leuko form. Upon oxidation (e.g. with oxygen) the dye recovers, and the absorption is fully restored.
The dye is suitable for labeling of DNA, RNA, proteins etc. In common with most Atto-labels the dye shows a high extinction coefficient.
Atto MB2 NHS ester is moderately hydrophilic.
find more information here
The dye is suitable for labeling of DNA, RNA, proteins etc. In common with most Atto-labels the dye shows a high extinction coefficient.
Atto MB2 NHS ester is moderately hydrophilic.
find more information here
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form powder | form - |
| assay ≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling) | assay - | assay - | assay ≥90% (coupling to amines) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH |
| UV absorption λ: 652-658 nm Amax | UV absorption - | UV absorption - | UV absorption - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 73499-1MG | 04061823369657 |
-
what is the molecular weight of this?
1 risposta-