Documenti fondamentali
02934
Sigma-Aldrich
Atto MB2-Biotin
Methylene Blue derivative
Scegli un formato
1 MG
198,00 €
198,00 €
Prezzo di listino264,00 €Risparmia il 25%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
198,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
198,00 €
Prezzo di listino264,00 €Risparmia il 25%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
ATTO-TEC GmbH
λmax
658 nm in ethanol (lit.)
667 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Atto MB2-Biotin is a derivative of the well-known redox dye Methylene Blue. The dye can be reversibly reduced to the colorless leuko form. Upon oxidation (e.g. with oxygen) the dye recovers, and the absorption is fully restored.
The dye is suitable for labeling of DNA, RNA, proteins etc. In common with most Atto-labels the dye shows a high extinction coefficient.
Atto MB2-Biotin ester is moderately hydrophilic.
find more information here
Note legali
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)