Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 230,00 € 115,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19Br2N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.12
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4630658
115,00 €
Prezzo di listino230,00 €Risparmia il 50%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex 380 nm; λem 475 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC1=C(CBr)N2N(C1=O)C(=O)C(C)=C2C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C13H19BrN3O2.BrH/c1-8-10(6-14)15-11(7-17(3,4)5)9(2)13(19)16(15)12(8)18;/h6-7H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FCRPMMVPBVOKQS-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Monobromobimanes are essentially nonfluorescent until conjugated and readily react with low molecular weight thiols. Unlike common monobromobimanes, this carries a positive charge, thus permitting separation of conjugates by electrophoresis or cation-exchange chromatography
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 380 nm; λem 475 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. -10 to -25°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?