Vai a
SML3587
SCH 900776
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Bromo-3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-5-(3R)-3-piperidinyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
95,50 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
385,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18BrN7
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
95,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
NC1=C(Br)C([C@H]2CNCCC2)=NC3=C(C4=CN(C)N=C4)C=NN13
InChI
1S/C15H18BrN7/c1-22-8-10(6-19-22)11-7-20-23-14(17)12(16)13(21-15(11)23)9-3-2-4-18-5-9/h6-9,18H,2-5,17H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI key
GMIZZEXBPRLVIV-SECBINFHSA-N
Biochem/physiol Actions
Highly potent and selective CHK1 inhibitor
SCH 900776 is a highly potent and selective CHK1 inhibitor that interacts synergistically with antimetabolites and other agents to induce cancer cell death.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3560SML3480SML3722
SCH 900776 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3587
SCH 900776
MU380 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3560
MU380
ULK-101 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3480
ULK-101
Dinaciclib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3722
Dinaciclib
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
, White to light brown
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)