Vai a
70485
Naphthol AS-E phosphate
suitable for histology
Sinonimo/i:
KG-501
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
75,60 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H13ClNO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.72
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-106-1
Beilstein/REAXYS Number:
6664478
MDL number:
75,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥80% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
application(s)
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C17H13ClNO5P/c18-13-5-7-14(8-6-13)19-17(20)15-9-11-3-1-2-4-12(11)10-16(15)24-25(21,22)23/h1-10H,(H,19,20)(H2,21,22,23)
InChI key
RQAQWBFHPMSXKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Naphthol AS-E phosphate has been used as a cAMP-response element-binding protein (CREB) inhibitor to dissolve in dimethyl sulfoxide (DMSO) as a stock solution in the study to test the hypothesis that oncostatin M (OSM) may confer neuronal resistance against 3-nitropropionic acid (3-NP).
Biochem/physiol Actions
Naphthol AS-E phosphate/KG501, a small-molecule antagonist has the ability to prevent cAMP-response element-binding protein (CREB) pathway. It can also interfere with the interaction of Myb-KIX in vitro and block the actions of Myb in vivo.
Other Notes
Histochemical substrate for alkaline phosphatases,KG-501 blocks cAMP-induction of CREB (cAMP Response Element Binding Protein)-dependent target gene transcription (Ki 10 microM)) through interference in the binding between the KID domain of CREB and KIX domain of CBP (CREB Binding Protein), classic activator-coactivator interaction[1].
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1337SML3358SML3508
NQ301 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1337
NQ301
AS602801 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3358
AS602801
Intepirdine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3508
Intepirdine
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
70485-250MG04061833054550