Documenti fondamentali
SML3508
Sigma-Aldrich
Intepirdine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(Phenylsulfonyl)-8-(1-piperazinyl)quinoline, 3-Phenylsulfonyl-8-(piperazin-1-yl)quinoline, GSK 742457, RVT 101, SB-742457
Scegli un formato
5 MG
76,40 €
25 MG
308,00 €
76,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
76,40 €
25 MG
308,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H19N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
76,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC=CC=C1)(C2=CC3=C(N=C2)C(N4CCNCC4)=CC=C3)=O
InChI
JJZFWROHYSMCMU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Brain blood barrier penetrant, orally available, potent and selective serotonin receptor 6 (5-HT6) receptor antagonist
Intepirdine (SB-742457) is a brain blood barrier penetrant, orally available, potent and selective serotonin receptor 6 (5-HT6) receptor antagonist that potentiate cognitive and the behavioral abnormalities of AD in laboratory set up. Intepirdine has failed to demonstrate statistically significant impact on cognition or dementia in phase III trials. Intepirdine promotes satiety.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
5-HT6 receptor antagonists as novel cognitive enhancing agents for Alzheimer's disease
Neurotherapeutics, 5(3), 458-469 (2008)
The 5-HT?C receptor agonist, lorcaserin, and the 5-HT? receptor antagonist, SB-742457, promote satiety; a microstructural analysis of feeding behaviour
Psychopharmacology, 233(3), 417-424 (2016)
5-HT6 receptor agonist and antagonist improve memory impairments and hippocampal BDNF signaling alterations induced by MK-801
Brain Research, 1722, 146375-146375 (2019)